Learn More
Boron trifluoride, 12% (1.5M) in methanol, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 65.0°C |
| Materiale o nome chimico | Boron trifluoride |
| Punto di fusione | -98.0°C |
| CAS | 373-57-9, 67-56-1 |
| Quantità | 100 mL |
| Punto d'infiammabilità | 4°C |
| Imballaggio | AcroSeal™ Glass bottle |
| Gravità specifica | 0.87 |
| Densità | 0.8700g/mL |
| Formula molecolare | BF3 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Boron trifluoride, 12% in methanol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.