Learn More
Boron trifluoride, 12% (1.5M) in methanol
Codice prodotto. 10186840 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in vetro
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10186840 500 g Flacone in vetro 500 GR
10578122 100 g Glass bottle 100g
10521944 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10186840 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 402765000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.45€
    84.90€ / 500g
    Risparmia 2.55€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Trifluoruro di boro, 12% (1,5 M) in metanolo, ACROS Organics, quantità: 500 g, confezione: Flacone in vetro, punto di ebollizione: 65,0 °C, CAS: 373-57-9, 67-56-1, da ambra a incolore, punto di fusione: -98,0 °C, formula molecolare: BF3, peso molecolare: 67,81, purezza percentuale: da 10 a 15% (p/v BF3)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di acilazione, acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 65.0°C
Materiale o nome chimico Boron trifluoride
Punto di fusione -98.0°C
Nota nome 1.5M solution in methanol
CAS 373-57-9, 67-56-1
Colore Da ambra a incolore
Forma fisica Soluzione
Quantità 500 g
Formula molecolare BF3
Formula lineare BF3
Numero MDL MFCD00011316
Punto d'infiammabilità 4°C
Indice di Merck 14, 1349
Sinonimo boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose
InChI Key WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
SMILES FB(F)F
IUPAC Name metanolo; trifluoro di boro
Molecular Weight (g/mol) 67.81
PubChem CID 11062313
Peso formulazione 67.81
Percent Purity 10 to 15% (w/v BF3)
Imballaggio Flacone in vetro
Gravità specifica 0.87
Densità 0.8700g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boron trifluoride, 12% in methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.