Learn More
Boron trifluoride - acetic acid complex, ca. 33% BF3
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Boron trifluoride - acetic acid complex |
| Nota nome | ca. 33% BF3 |
| Punto di fusione | -47°C |
| Colore | Brown-Yellow to Yellow |
| Densità | 1.3450g/mL |
| Punti di ebollizione | 140°C to 148°C |
| Punto d'infiammabilità | 84°C |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | BF3·2CH3COOH |
| Quantità | 25 mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Boron trifluoride - acetic acid complex
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.