Learn More
Boron trifluoride acetic acid complex, TRC
Codice prodotto. 30346711
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30346711 50 g 50g
30330821 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30346711 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB67563050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Boron trifluoride acetic acid complex
CAS 373-61-5
Formula molecolare BF3.2x(C2H4O2)
Quantità 50 g
Sinonimo Trifluoroborane acetic acid complex
InChI Formula InChI=1S/C4H6BF2O4.F/c1-3(8)10-5(6,7)11-4(2)9;/h1-2H3;/q;-1/p+1
SMILES O=C(OB(F)(F)OC(C)=O)C.[F-].[H+]
IUPAC Name Acetic acid-boron trifluoride complex;
Molecular Weight (g/mol) 187.91