Learn More
Boron trifluoride dihydrate, 65% BF3
Codice prodotto. 10581875 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 10581875
Marca: Thermo Scientific Acros 388711000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13319-75-0 | BF3H4O2 | 103.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13319-75-0
Formula molecolare BF3H4O2
Molecular Weight (g/mol) 103.84
Numero MDL MFCD00149901
InChI Key MJCYPBSRKLJZTB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo boron trifluoride dihydrate, boron fluoride dihydrate, borane, trifluoro-, dihydrate, trifluoroborane dihydrate, bf3.2h2o, bf3 dihydrate, bortrifluorid dihydrat, borontrifluoride dihydrate, dsstox_cid_13264, dsstox_rid_79058
PubChem CID 61591
IUPAC Name trifluoroborane dihydrate
SMILES O.O.FB(F)F
Specifica
Punti di ebollizione 58°C to 60°C (1.5mmHg)
Materiale o nome chimico Boron trifluoride dihydrate
Punto di fusione 6°C
Colore Colorless to Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Intervallo percentuale saggio 65.0 to 66%
Formula lineare BF3·2H2O
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible
Peso formulazione 103.85
Percent Purity 65% (BF3)
Identificazione Confirmed
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.642
Densità 1.6420g/mL