Learn More
Boron trifluoride dimethanol complex, 50-52 wt% BF3, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-71874
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
2802-68-8, 7637-07-2, 67-56-1
C2H8BF3O2
131.89
MFCD00071635
MPRMFRXCVMCOMX-UHFFFAOYSA-N
boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution
11062313
CO.CO.FB(F)F
2802-68-8, 7637-07-2, 67-56-1
C2H8BF3O2
131.89
MFCD00071635
MPRMFRXCVMCOMX-UHFFFAOYSA-N
boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution
11062313
CO.CO.FB(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Boron trifluoride dimethanol complex
Nota nome 50-52 wt% BF3
Punto di fusione -20.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2220g/mL
Punti di ebollizione 59.0°C (4.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 68°C
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare BF3·2CH3OH
Indice di rifrazione 1.34
Quantità 50 g
Gravità specifica 1.222
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolysis.
IUPAC Name methanol;trifluoroborane
Peso formulazione 131.89
Percent Purity ≥50% (BF3)
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boron trifluoride dimethanol complex
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Methyl alcohol, Borate(1-), trifluoromethoxy-, (T-4)-, hydrogen, compound with methanol (1:1), Boron