Learn More
Boron trifluoride dimethyl etherate
Codice prodotto. 10512421 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10512421 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10368290 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10512421 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 204060500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 353-42-4 | C2H6BF3O | 113.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 353-42-4
Formula molecolare C2H6BF3O
Molecular Weight (g/mol) 113.87
Numero MDL MFCD00013192
InChI Key KTPWETRNSUKEME-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo boron trifluoride dimethyl etherate, boron trifluoride methyl etherate, dimethyl ether trifluoroboron, dimethyloxonio trifluoro boranuide, boron trifluoride dimethyl ether complex, dimethyloxo trifluoro-??-borane
PubChem CID 2724165
IUPAC Name dimethyloxonio(trifluoro)boranuide
SMILES COC.FB(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Boron trifluoride dimethyl etherate
Punto di fusione -14.0°C
Colore Brown
Densità 1.2300g/mL
Punti di ebollizione 126.0°C to 127.0°C
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2O·BF3
Indice di rifrazione 1.3070 to 1.3090
Quantità 50 mL
Gravità specifica 1.23
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 113.87
Percent Purity ∼60% (BF3)
Forma fisica Liquid, Fuming In Moist Air
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boron trifluoride dimethyl etherate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.