Learn More
Boron trifluoride etherate, approx. 48% BF3
Codice prodotto. 10296130 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10296130 100 g Bottiglia in vetro 100g
10042110 25 g Bottiglia in vetro 25g
10286130 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10593921 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10296130 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 174561000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 109-63-7 | C4H10BF3O | 141.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-63-7
Formula molecolare C4H10BF3O
Molecular Weight (g/mol) 141.93
Numero MDL MFCD00013194
InChI Key KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Boron trifluoride ethyl ether
PubChem CID 8000
IUPAC Name etossietano;trifluoro di boro
SMILES FB(F)F.CCOCC
Specifica
Materiale o nome chimico Boron trifluoride etherate
Nota nome 48% BF3
Punto di fusione -60.0°C
Colore Colorless to Straw-Yellow
Densità 1.1200g/mL
Punti di ebollizione 126.0°C
Punto d'infiammabilità 58°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C2H5)2O·BF3
Indice di rifrazione 1.3429 to 1.3449
Quantità 100 g
Fieser 01,70; 02,35; 03,33; 04,44; 05,52; 06,65; 07,31; 08,51; 09,64; 10,52; 11,72; 12,66; 13,3; 14,54; 15,45; 16,44; 17,52
Indice di Merck 15,1352
Gravità specifica 1.12
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol,soluble in ether
Viscosità 1.89 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 141.93
Percent Purity ∼48% BF3
Forma fisica Liquid, Fuming In Moist Air
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boron trifluoride etherate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.