Learn More
Boron trifluoride etherate, ca. 48% BF3, AcroSeal™
Codice prodotto. 10304034 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10304034 100 mL Flacone in vetro AcroSeal™ 100mL
10396814 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10304034 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427111000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 109-63-7 | C4H10BF3O | 141.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-63-7
Formula molecolare C4H10BF3O
Molecular Weight (g/mol) 141.93
Numero MDL MFCD00013194
InChI Key KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Boron trifluoride ethyl ether
PubChem CID 8000
IUPAC Name etossietano;trifluoro di boro
SMILES FB(F)F.CCOCC
Specifica
Materiale o nome chimico Boron trifluoride etherate
Nota nome ca. 48% BF3
Punto di fusione -60.0°C
Colore Da incolore a giallo paglierino
Densità 1.1200g/mL
Punti di ebollizione 126.0°C
Punto d'infiammabilità 58°C
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Formula lineare (C2H5)2O·BF3
Indice di rifrazione 1.3429 to 1.3449
Quantità 100 mL
Indice di Merck 15, 1352
Gravità specifica 1.12
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol,soluble in ether
Viscosità 1.89 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 141.93
Percent Purity ca. 48% BF3
Forma fisica Liquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Boron trifluoride etherate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.