Learn More
Boron trifluoride etherate, ca. 48% BF3, AcroSeal™
Codice prodotto. 10396814 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10396814 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
10304034 100 mL Flacone in vetro AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10396814 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427118000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 109-63-7 | C4H10BF3O | 141.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-63-7
Formula molecolare C4H10BF3O
Molecular Weight (g/mol) 141.93
Numero MDL MFCD00013194
InChI Key KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Boron trifluoride ethyl ether
PubChem CID 8000
IUPAC Name etossietano;trifluoro di boro
SMILES FB(F)F.CCOCC
Specifica
Materiale o nome chimico Boron trifluoride etherate
Nota nome ca. 48% BF3
Punto di fusione -60.0°C
Colore Colorless to Straw-Yellow
Densità 1.1200g/mL
Punti di ebollizione 126.0°C
Punto d'infiammabilità 58°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare (C2H5)2O·BF3
Indice di rifrazione 1.3429 to 1.3449
Quantità 800 mL
Indice di Merck 15, 1352
Gravità specifica 1.12
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol,soluble in ether
Viscosità 1.89 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 141.93
Percent Purity ca. 48% BF3
Forma fisica Liquid