Learn More
Duran™ Piastre di cristallizzazione con beccuccio in vetro borosilicato
Codice prodotto. 11706582 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
40 mL
60 mL
100 mL
150 mL
300 mL
500 mL
900 mL
2000 mL
3500 mL
Diametro (sistema metrico):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
230 mm
Altezza (sistema metrico):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11706582 300 mL 95 mm 55 mm pezzi 10
11796562 100 mL 70 mm 40 mm pezzi 10
11706572 150 mL 80 mm 45 mm pezzi 10
11736582 2000 mL 190 mm 90 mm pezzi 10
11766562 20 mL 40 mm 25 mm pezzi 10
15864498 3500 mL 230 mm 100 mm pezzi 10
11776562 40 mL 50 mm 30 mm pezzi 10
11716582 500 mL 115 mm 65 mm pezzi 10
11786562 60 mL 60 mm 35 mm pezzi 10
11726582 900 mL 140 mm 75 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11706582 Fornitore Duran™ N. del fornitore 213114402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    113.99€ / pezzi 10
    Risparmia 28.01€
    19% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con beccuccio. Le piastre di cristallizzazione in vetro borosilicato DURAN™ con beccuccio hanno un'ottima resistenza agli urti.
  • Good thermal-shock resistance
  • High operating temperature (+500 °C)
  • Not designed for use under differential pressure or vacuum conditions.
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 300 mL
Materiale Borosilicato Duran
Forma Round
Tipo Piastra per cristallizzazione
Altezza (sistema metrico) 55 mm
Diametro (sistema metrico) 95 mm