Learn More
Duran™ Coperchi per essiccatore in vetro borosilicato con impugnatura
Fits desiccator base with corresponding flat flange. Duran™ Borosilicate Lid with Knob provides a vacuum-tight seal.
Marca:  Duran™ 244106102
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.24000kg
Codice prodotto. 10007820
  • 79.95€ / Pezzo
Spedizione stimata
20-04-2020
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Clear glass
  • Knob lid
  • Fits all desiccator bases with corresponding flat flange
  • Vacuum-tight
Specifica
Specifica
Flangia da 270 mm
Borosilicato Duran
Tutti i tipi di basi
Ciascuno
Coperchio per essiccatore
107 mm