Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Drying Tubes
Codice prodotto. 10326311
Cambia vista
Click to view available options
Forma:
Straight
U-shaped
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Forma Dimensione della confezione
10326311 Straight Pezzo
10264241 U-shaped Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10326311 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05330010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.00€
    6.55€ / pezzi 1
    Risparmia 3.45€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Forma Straight
Materiale Borosilicate Glass
Product Type Drying Tube