Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provette in vetro borosilicato 3.3
Codice prodotto. 11327534 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Tipo di design:
Flanged Collar
Fondo rotondo
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 50
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Tipo di design Dimensione della confezione
11327534 12 mm 100 mm Fondo rotondo pezzi 100
11377534 10 mm 75 mm Fondo rotondo pezzi 100
11883380 16 mm 100 mm Fondo rotondo pezzi 100
11387534 12 mm 75 mm Fondo rotondo pezzi 100
11892373 16 mm 160 mm Fondo rotondo pezzi 100
11802363 25 mm 150 mm Fondo rotondo pezzi 50
11893370 12 mm 75 mm Fondo rotondo pezzi 100
11803380 16 mm 100 mm Fondo rotondo pezzi 100
11833380 18 mm 180 mm Fondo rotondo pezzi 100
11813380 16 mm 160 mm Fondo rotondo pezzi 100
11808492 16 mm 100 mm Fondo rotondo pezzi 1000
11307534 10 mm 75 mm Flanged Collar pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 11327534 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore A610012001021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.95€
    17.84€ / pezzi 100
    Risparmia 18.11€
    50% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provette per test riutilizzabili Kimble Chase™ in vetro borosilicato 3.3 da utilizzare in laboratorio. Disponibili in diversi diametri metrici, con certificato DIN 12395.
Use Kimble™ Borosilicate Glass 3.3 Reusable Test Tubes in the laboratory. They are available in various metric diameters and are DIN 12395 certified.
  • Disponibilità con e senza bordi
  • Fondo rotondo
  • Sterilizzabili in autoclave
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 12395
Tipo di design Fondo rotondo
Descrizione Provetta per analisi
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Vetro borosilicato
Quantità Confezione da 100
Con bordo Sì
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Product Type Reusable Test Tube
Forma del fondo Round