Learn More
Fisherbrand™ Borosilicate Glass 5.1 Rimless Test Tube
Codice prodotto. 13567240
Cambia vista
Click to view available options
:
Material: Borosilicate Glass
Codice prodotto.
13567240 Material: Borosilicate Glass
1 options
Codice prodotto. 13567240
Marca: Fisherbrand™ A510016000711
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from borosilicate glass.
  • Borosilicate glass
  • Round bottom
  • Without rim
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di design Rimless
Descrizione Top style: Without rim
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Borosilicate Glass (5.1)
Monouso Single-use
Quantità 1000
Con bordo No
Diametro (sistema metrico) 16 mm