Learn More
Quickfit™ Air Condensers
Codice prodotto. 10089109
Cambia vista
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
19/26
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Nessun giunto rastremato standard Dimensione della confezione
10089109 19/26 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10089109 Fornitore Quickfit™ N. del fornitore C2/12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.41€
    22.03€ / pezzi 1
    Risparmia 4.38€
    16% Sconto
In stock
Simple condensers for condensation of materials with boiling points above 150°C.
  • Simple but effective
  • Plain column
  • Ground socket
  • Cone joints
Specifica
Descrizione Socket size 19/26
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Quantità Each
Nessun giunto rastremato standard 19/26
Materiale Borosilicate Glass
Tipo Air Condenser