Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Automatic Burette with Intermediate Stopcock
Codice prodotto. 12842104
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 mL
Graduazioni:
0.02 mL
0.05 mL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
12842104 50 mL 0.1 mL Pezzo
12832104 25 mL 0.05 mL Pezzo
12822104 10 mL 0.02 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12842104 Fornitore Pyrex™ N. del fornitore 3496/06AS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.30€
    250.67€ / pezzi 1
    Risparmia 49.63€
    16% Sconto
In stock
  • As 3396 range with intermediate stopcock
  • Intermediate stopcock facilitates easy drainage of liquid back into reservoir
  • 1.5mm bore PTFE key stopcock
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Graduazioni 0.1 mL