Learn More
Borosilicate Glass Bottles
Codice prodotto. 12870904
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 20
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12870904 1000 mL pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12870904 Fornitore SGD PHARMA N. del fornitore 300757
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.25€
    39.24€ / pezzi 20
    Risparmia 1.01€
    2% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Delivered without caps. Borosilicate Glass Bottles can be used for a variety of laboratory applications.
  • Clear glass
  • Cap size: R3/28
  • Caps sold separately
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Quantità 20/Pk.
Altezza (sistema metrico) 215.6 mm
Diametro (sistema metrico) 97.5 mm
Product Type Laboratory Bottle