Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Chromatography Column with Fritted Disc and PTFE Stopcock Plug
Codice prodotto. 11827433 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
500 mm
600 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
38 mm
50 mm
64 mm
75 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
11827433 500 mm 64 mm Pezzo
11837433 600 mm 64 mm Pezzo
11847433 500 mm 75 mm Pezzo
11857433 600 mm 75 mm Pezzo
11857423 300 mm 38 mm Pezzo
13416349 500 mm 38 mm Pezzo
11807433 300 mm 50 mm Pezzo
11817433 300 mm 64 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11827433 Fornitore Kimble Chase™ N. del fornitore 4205400650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.00€
    308.75€ / pezzi 1
    Risparmia 65.25€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-05-2027
Gravity chromatography column manufactured from medium wall tubing with 821000 PTFE stopcock
  • 40-60 micron porosity glass frit at the lower end to act as a support for column packing material
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Ion exchange chromatography
Quantità 1 Each
Diametro (sistema metrico) interno 64 mm
Tipo Chromatography Column
Tipo USP Type I
Capacità della colonna 1608 mL
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Materiale Borosilicate Glass
Include With fritted disc and PTFE stopcock plug