Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Chromatography Column with Fritted Disc and PTFE Stopcock Plug
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiDescrizione
- 40-60 micron porosity glass frit at the lower end to act as a support for column packing material
Specifica
Specifica
| Tipo USP | Type I |
| Capacità della colonna | 567 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 500 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Include | With fritted disc and PTFE stopcock plug |
| Quantità | 1 Each |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ion exchange chromatography |
| Tipo | Chromatography Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 38 mm |