Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Chromatography Column with PTFE Stopcock Assembly
Codice prodotto. 11857413
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11857413 500 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11857413 Fornitore Kimble Chase™ N. del fornitore 1780019500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Specifica
Tipo USP Type I
Capacità della colonna 135 mL
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Materiale Borosilicate Glass
Include With PTFE stopcock assembly
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0 to 100°C
Quantità 1 Each
Da utilizzare con (applicazione) Ion exchange chromatography
Tipo Chromatography Column
Diametro (sistema metrico) interno 19 mm