Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Chromatography Column with Reservoir, Standard Taper Joint and Fritted Disc
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiSpecifica
Specifica
| Quantità | 1 Each |
| Diametro (sistema metrico) interno | 38 mm |
| Tipo | Chromatography Column |
| Tipo USP | Type I |
| Capacità della colonna | 280 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Include | With reservoir, standard taper joint and fritted disc. |