Learn More
Fisherbrand™ Buretta di classe AS in vetro borosilicato con tappo in Teflon
Codice prodotto. 10450893 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10450893 25 ml Pezzo
10738081 50 ml Pezzo
11566913 50 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10450893
Spedizione stimata: 06-04-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Conforme agli standard BS-IS 385. La buretta Fisherbrand™ di classe AS in vetro borosilicato con tappo in Teflon include un foro singolo con rubinetto d'arresto in PTFE intercambiabile. Le graduazioni in ceramica blu facilitano la valutazione del volume.
  • Constructed of borosilicate glass
  • Single bore with interchangeable PTFE stopcock
  • Blue ceramic graduations
  • Class AS, BS-ISO 385 Compliance
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Materiale Vetro borosilicato
Graduazioni 0.1 mL
Include Rubinetto d'arresto intercambiabile a foro singolo
Bilancia Ceramica blu
Materiale del rubinetto PTFE
Tolleranza ±0.05 mL
Tipo Buretta
Class Classe AS