Learn More
Fisherbrand™ Cilindro graduato di classe A in vetro borosilicato
Codice prodotto. 11517832 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
11517832 10 ml 0.2 ml pezzi 2
11577832 1000 ml 10 ml pezzi 2
11547832 100 ml 1 ml pezzi 2
12962320 2000 ml 20 mL Pezzo
11557832 250 ml 2 ml pezzi 2
11527832 25 ml 0.5 mL pezzi 2
11567832 500 ml 5 ml pezzi 2
11537832 50 ml 1 ml pezzi 2
12952310 5 ml 0.1 ml pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11517832
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Per la misurazione precisa di liquidi in cilindri graduati classe A in vetro. I cilindri graduati classe A in vetro borosilicato Fisherbrand™ sono dotati di scala in ceramica blu e base esagonale.
Measure liquids with precision in glass class A graduated cylinders. Fisherbrand™ borosilicate class A graduated cylinders have a blue ceramic scale and a hexagonal base.
  • DIN 12680 BS 604 ISO 4788
  • Graduated in blue ceramic
  • Hexagonal base
  • Individual reorder code on each item
  • Batch Certificate of Compliance' is downloadable 
Spezifikation
Materiale Vetro borosilicato
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Include Certificato di conformità
Bilancia Ceramica blu
Graduazioni 0.2 ml
Autoclavabile Sì
Limite di errore ±0.1 ml
Tipo di base Esagonale
Scale Color Blue
Class Classe A
Altezza (sistema metrico) 135 mm
Certificazione/Conformità BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Product Type Graduated Cylinder
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.