Learn More
Fisherbrand™ Cilindro graduato di classe A in vetro borosilicato
Codice prodotto. 11547832 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Dimensione della confezione
11547832 100 ml 1 ml pezzi 2
11577832 1000 ml 10 ml pezzi 2
11517832 10 ml 0.2 ml pezzi 2
12962320 2000 ml 20 mL Pezzo
11557832 250 ml 2 ml pezzi 2
11527832 25 ml 0.5 mL pezzi 2
11567832 500 ml 5 ml pezzi 2
11537832 50 ml 1 ml pezzi 2
12952310 5 ml 0.1 ml pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11547832
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per la misurazione precisa di liquidi in cilindri graduati classe A in vetro. I cilindri graduati classe A in vetro borosilicato Fisherbrand™ sono dotati di scala in ceramica blu e base esagonale.
Measure liquids with precision in glass class A graduated cylinders. Fisherbrand™ borosilicate class A graduated cylinders have a blue ceramic scale and a hexagonal base.
  • DIN 12680 BS 604 ISO 4788
  • Graduated in blue ceramic
  • Hexagonal base
  • Individual reorder code on each item
  • Batch Certificate of Compliance' is downloadable 
Specifica
Materiale Vetro borosilicato
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Include Certificato di conformità
Bilancia Ceramica blu
Graduazioni 1 ml
Autoclavabile Sì
Limite di errore ±0.5 ml
Tipo di base Esagonale
Scale Color Blue
Class Classe A
Altezza (sistema metrico) 240 mm
Certificazione/Conformità BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Product Type Graduated Cylinder
Diametro (sistema metrico) esterno 31 mm