Learn More
Fisherbrand™ Cilindro graduato di classe A in vetro borosilicato
Codice prodotto. 11567832 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11567832
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per la misurazione precisa di liquidi in cilindri graduati classe A in vetro. I cilindri graduati classe A in vetro borosilicato Fisherbrand™ sono dotati di scala in ceramica blu e base esagonale.
Measure liquids with precision in glass class A graduated cylinders. Fisherbrand™ borosilicate class A graduated cylinders have a blue ceramic scale and a hexagonal base.
  • DIN 12680 BS 604 ISO 4788
  • Graduated in blue ceramic
  • Hexagonal base
  • Individual reorder code on each item
  • Batch Certificate of Compliance' is downloadable 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di base Esagonale
Scale Color Blue
Certificazione/Conformità BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Class Classe A
Altezza (sistema metrico) 380 mm
Tipo Graduated Cylinder
Materiale Vetro borosilicato
Diameter (Metric) Outside 53 mm
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Include Certificato di conformità
Bilancia Ceramica blu
Graduazioni 5 ml
Autoclavabile
Limite di errore ±2.5 ml