Learn More
Buretta di classe B in vetro borosilicato con rubinetto d'arresto in PTFE
Codice prodotto. 10569771 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale del rubinetto:
PTFE
Vetro
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale del rubinetto Dimensione della confezione
10569771 PTFE Pezzo
10448972 Vetro Pezzo
11546913 Vetro Pezzo
11556913 PTFE Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10569771
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato a norma BS-ISO 385. La buretta classe B in vetro borosilicato con rubinetto d'arresto Fisherbrand™ include un rubinetto d'arresto in PTFE o in vetro intercambiabile a foro singolo con graduazioni in ceramica blu da 0.10 ml.
Manufactured from borosilicate glass and omplies with BS-ISO 385 standards. Fisherbrand™ Borosilicate Glass Class B Burette with Stopcock includes single bore, interchangeable glass or PTFE stopcock with 0.10mL blue ceramic graduations.
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Complies with BS-ISO 385
  • Single bore
  • Interchangeable glass or PTFE stopcock
  • 0.10mL blue ceramic graduations
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Materiale Vetro borosilicato
Graduazioni 0.1 mL
Include Rubinetto d'arresto intercambiabile a foro singolo
Bilancia Ceramica blu
Materiale del rubinetto PTFE
Tolleranza ±0.1 mL
Tipo Buretta
Class Classe B