Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Color Coded Serological Pipets
Marca:  Kimble Chase™ 37034A2110
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11868472
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
Borosilicate Glass
0.1 mL
±0.02 mL
2 mL
Serological Pipette
Yes
6/Cs.
Green
350 mm