Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuti separatori conici in vetro borosilicato con tappo in PTFE, scala
For use in liquid-liquid extractions to separate components. Lenz Laborglasinstrumente™ Separating Funnels, with PTFE Plug and Scale are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04006173
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11836084
  • 179.14€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With scale (approx. volume/mL)
  • With PTFE plug
  • With NS socket and PE stopper
  • With screwthread retaining device
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
2000 mL
Borosilicate Glass
Polyethylene