Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuti separatori conici in vetro borosilicato con tappo in PTFE, scala
Codice prodotto. 11871593
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 ml
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11871593 500 mL pezzi 2
10643161 100 mL pezzi 2
11852672 1000 mL pezzi 2
11836084 2000 mL Pezzo
10100121 250 ml pezzi 2
10393511 50 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11871593 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 04006158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00€
    107.44€ / pezzi 2
    Risparmia 87.56€
    44% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
For use in liquid-liquid extractions to separate components. Lenz Laborglasinstrumente™ Separating Funnels, with PTFE Plug and Scale are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • With scale (approx. volume/mL)
  • With PTFE plug
  • With NS socket and PE stopper
  • With screwthread retaining device
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Borosilicate Glass
Graduato Yes
Graduazioni 10mL
Quantità 2
Stopper Material Polyethylene