Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuti separatori conici in vetro borosilicato con tappo pieno in vetro
Codice prodotto. 15330885
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
15330885 500 ml pezzi 2
15330895 250 ml pezzi 2
10728731 100 mL pezzi 2
10465601 1000 ml pezzi 2
10475601 2000 mL Pezzo
10507551 50 mL pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15330885 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 04000058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    84.12€ / pezzi 2
    Risparmia 23.88€
    22% Sconto
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use in liquid-liquid extractions to separate components. Lenz Laborglasinstrumente™ Separating Funnels, with Glass Plug, without Scale are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • Without scale; with solid glass plug
  • With NS socket and PE stopper
  • With screwthread retaining device
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Materiale Vetro borosilicato
Graduato No
Dimensione del poro 4.0 mm bore
Quantità 2
Stopper Material Polietilene