Learn More
Eberbach Glass Container with Lid
Codice prodotto. 11974908 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità confezione:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità confezione Dimensione della confezione
11974908 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11974908 Fornitore Eberbach N. del fornitore 0424328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.00€
    589.10€ / pezzi 1
    Risparmia 52.90€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 02-02-2027
Glass Container includes a cover and blades.
  • 1 year warranty.
Specifica
Product Type Container
Capacità (sistema metrico) 30 to 250 mL
Diametro (sistema imperiale) 3.75 in.
Diametro (sistema metrico) 95.2 mm
Altezza (sistema metrico) 165.1 mm
Materiale Borosilicate Glass
Include Metal Screw Cover
Quantità confezione 1 Ea.