Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Microscope Slide Cover Glasses
Codice prodotto. 11771159 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
22 x 22 mm
22 x 40 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 156
pezzi 87
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11771159 22 x 40 mm pezzi 87
11720399 22 x 22 mm pezzi 156
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11771159 Fornitore Cole-Parmer™ Essentials N. del fornitore 4851100
Spedizione stimata: 02-12-2026
Protect your samples with Microscope Slide Cover Glasses.
  • Constructed of borosilicate glass.
  • Choose from two thicknesses:
    • No. 1 (0.13 to 0.17 mm)
    • No.1.5 (0.16 to 0.19 mm)
  • Cover glasses are made from borosilicate glasses and packaged by the ounce.
  • The cover slips feature extra-white soda-lime glass with very low iron content.
Specifica
Product Type Coverslip
Forma Rectangle
Materiale Borosilicate Glass
Lunghezza (sistema metrico) 22 mm
Larghezza (sistema metrico) 40 mm
Spessore (sistema metrico) 0.13 to 0.16 mm
Dimensioni (L x P) 22 x 40 mm
Quantità 156 Pk.