Learn More
Marienfeld Superior™ Vetrini coprioggetto per microscopia di vetro borosilicato
Codice prodotto. 10249911
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
24 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
10249911 18 mm pezzi 1000
10259911 20 mm pezzi 1000
10337673 25 mm pezzi 1000
10178011 10 mm pezzi 1000
10006111 12 mm pezzi 1000
10004470 15 mm pezzi 1000
10381652 24 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10249911 Fornitore Marienfeld Superior™ N. del fornitore 0111580
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Si raccomanda l'uso di vetrini coprioggetto per microscopia Marienfeld Superior&Trade; di vetro borosilicato per fornire qualità e affidabilità per le esigenze di microscopia. Sono di materiale facilmente separabile e, quindi, sono adatti per l'uso in montavetrini automatizzati.
  • Prodotti da vetro borosilicato D 263™ M chimicamente resistente di prima classe idrolitica
  • Per microscopia a luce e fluorescenza, in particolare nelle scienze mediche e biologiche
  • Eccelente planarità, assolutamente incolore, perfettamente chiaro
  • Indice de rifrazione ne: 1.5255
  • Valore diAbbe ve: 55
  • In conformità con DIN ISO 8255
  • Per applicazioni di diagnostica in-vitro (IVD) relativa alla direttiva 98/79/CE IVD, con marcatura CE e numero di lotto per informazioni complete e tracciabilità
Specifica
Product Type Vetrini coprioggetto
Forma Rotondo
Materiale Vetro borosilicato D 263™ M
Spessore (sistema metrico) N. 1 (0,13-0,16 mm)
Diametro (sistema metrico) 18 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vetrini per microscopia
Certifications Marcatura CE
Quantità 1000