Learn More
Marienfeld Superior™ Vetrini coprioggetto per microscopia di vetro borosilicato
Codice prodotto. 10311422
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
21 x 26 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 46 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Quantità:
1000 Pk.
2000 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Quantità unitSize
10311422 15 x 15 mm 1000 Pk. pezzi 1000
10249771 18 x 18 mm 1000 Pk. pezzi 1000
10311472 24 x 24 mm 1000 Pk. pezzi 1000
10076371 24 x 60 mm 1000 Pk. pezzi 1000
10609182 24 x 32 mm 1000 Pk. pezzi 1000
10066371 24 x 40 mm 1000 Pk. pezzi 1000
10498611 20 x 20 mm 1000 Pk. pezzi 1000
10729032 24 x 24 mm 2000 Pk. pezzi 2000
10046361 21 x 26 mm 2000 Pk. pezzi 2000
10199631 24 x 46 mm 1000 Pk. pezzi 1000
10629372 24 x 50 mm 1000 Pk. pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 10311422 Fornitore Marienfeld Superior™ N. del fornitore 0101010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.51€
    18.63€ / pezzi 1000
    Risparmia 3.88€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Si raccomanda l'uso di vetrini coprioggetto per microscopia Marienfeld Superior&Trade; di vetro borosilicato per fornire qualità e affidabilità per le esigenze di microscopia. Sono di materiale facilmente separabile e, quindi, sono adatti per l'uso in montavetrini automatizzati.
  • Prodotti da vetro borosilicato D 263™ M chimicamente resistente di prima classe idrolitica
  • Per microscopia a luce e fluorescenza, in particolare nelle scienze mediche e biologiche
  • Eccelente planarità, assolutamente incolore, perfettamente chiaro
  • Indice de rifrazione ne: 1.5255
  • Valore diAbbe ve: 55
  • In conformità con DIN ISO 8255
  • Per applicazioni di diagnostica in-vitro (IVD) relativa alla direttiva 98/79/CE IVD, con marcatura CE e numero di lotto per informazioni complete e tracciabilità
Specifica
Product Type Vetrini coprioggetto
Forma Quadrato
Materiale Vetro borosilicato D 263™ M
Spessore (sistema metrico) Da 0.13 a 0.16 mm
Dimensioni (L x P) 15 x 15 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vetrini per microscopia
Certifications Marcatura CE
Quantità 1000 Pk.