Learn More
Rogo Sampaic™ Montavetrini
Codice prodotto. 11747394
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 mm Dia.
14 mm Dia.
18 mm Dia.
18 x 18 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Materiale:
Borosilicate Glass
Soda Lime Glass
Vetro borosilicato
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Materiale Dimensione della confezione
11747394 22 x 40 mm Borosilicate Glass pezzi 100
11727394 24 x 24 mm Vetro borosilicato pezzi 200
11737394 22 x 32 mm Borosilicate Glass pezzi 100
13236718 18 x 18 mm Soda Lime Glass pezzi 100
13286708 22 x 32 mm Soda Lime Glass pezzi 100
13266718 24 x 24 mm Soda Lime Glass pezzi 100
13226718 24 x 50 mm Soda Lime Glass pezzi 100
13296708 24 x 60 mm Soda Lime Glass pezzi 100
13206718 24 x 32 mm Soda Lime Glass pezzi 100
13276718 12 mm Dia. Soda Lime Glass pezzi 100
13286718 14 mm Dia. Soda Lime Glass pezzi 100
13216728 18 mm Dia. Soda Lime Glass pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 11747394 Fornitore Rogo Sampaic™ N. del fornitore BPD023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.30€
    6.67€ / pezzi 100
    Risparmia 0.63€
    8% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Preserve and protect specimens on slides.
  • Available in a range of sizes
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Product Type Coverslip
Forma Rectangle
Materiale Borosilicate Glass
Lunghezza (sistema metrico) 24 mm
Dimensioni (L x P) 22 x 40 mm
Quantità 100/Pk.