Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Digestion Tube with Socket
Codice prodotto. 12425426
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
16 mm
26 mm
42 mm
Overall Length (Metric):
145 mm
255 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Overall Length (Metric) unitSize
12425426 16 mm 145 mm pezzi 5
12435426 42 mm 300 mm pezzi 5
15597990 26 mm 255 mm pezzi 20
15587990 26 mm 300 mm pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12425426 Fornitore Quickfit N. del fornitore TJ15/16/1
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for use with blockheaters.
  • Contains Quickfit precision-ground socket to accept air condensers
  • Manufactured from borosilicate glass for highest chemical and thermal durability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Diametro (sistema metrico) esterno 16 mm
Overall Length (Metric) 145 mm
Quantità confezione 5/Pk.
Product Type Digestion Tube with Socket