Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Distillation Flasks
Codice prodotto. 15567680
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 20
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15567680 250 mL pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15567680 Fornitore Pyrex™ N. del fornitore 1290/06M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1004.85€
    840.28€ / pezzi 20
    Risparmia 164.57€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 05-02-2027
Complies with many ASTM test method requirements. Pyrex™ Borosilicate Glass Distillation Flasks require use of a calibrated thermomenter for 76mm immersion.
  • Complies with ASTM E133 and E1405
  • For the distillation of petroleum products
  • 1290/04M complies with the requirements for ASTM test methods D86, D233, D447, D801, D802
  • 1290/06M complies with the requirements for ASTM test method D447
  • Side arm inclined at 75° to the vertical axis
  • For use with thermometers calibrated for 76mm immersion
  • Length of side arm is 100mm
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM E133, E1405
Diametro (sistema metrico) braccio laterale 6 mm
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) Distillation of petroleum products
Altezza (sistema metrico) 215 mm
Lunghezza (sistema metrico) braccio laterale 100 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 86 mm