Learn More
Pyrex™ Borosilicate Graduated Glass dropping Funnels with Cone and PTFE Key
Codice prodotto. 11810341
Cambia vista
Click to view available options
Numero giunto:
19/26
29/32
Graduazioni:
1mL
2mL
5mL
10mL
20mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Numero giunto Graduazioni unitSize
11810341 19/26 2mL Pezzo
11850341 29/32 20mL Pezzo
11890331 19/26 1mL Pezzo
11830341 29/32 10mL Pezzo
12913671 29/32 5mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11810341 Fornitore Pyrex N. del fornitore 443340
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Has double graduated scale showing volume of liquid contained/delivered
  • Complies with ISO 4800
  • Has interchangeable PTFE key for grease free performance
  • Stem inside cone for easy fitting to Quickfit™ assemblies
  • Graduations in white enamel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità ISO 4800
Descrizione PTFE closure
Graduato White enamel
Include Cone
Graduazioni 2mL
Numero giunto 19/26
Product Type Dropping Funnel