Learn More
Cytiva Superloop completo in vetro borosilicato ed etilene propilene
Codice prodotto. 11535704 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
150 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11535704 150 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11535704 Fornitore Cytiva N. del fornitore 18102385
In stock
Use with aqueous solutions and alcohols. Cytiva Lifescience™ Borosilicate Glass Ethylene Propylene Complete Superloop contains a springloaded valve made from titanium.
  • Glass tube
  • Graduated scale of 5mL increments and seals against the inner end pieces.
  • A springloaded valve made from titanium is located in the centre of the movable seal
  • Tubing and connectors have to be ordered separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (sistema metrico) Diam. 45 x L 340 mm
Da utilizzare con (applicazione) Soluzioni acquose e alcoli
Pressione max 1 bar
Lunghezza (sistema metrico) 340 mm
Diametro (sistema metrico) interno 45 mm
Volume (sistema metrico) 150 mL