Learn More
Borosilicate Glass Filtration System
Codice prodotto. 15115284
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) membrana:
47 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) membrana Dimensione della confezione
15115284 47 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15115284 Fornitore Pyrex N. del fornitore 5809/KIT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    742.35€
    421.89€ / pezzi 1
    Risparmia 320.46€
    43% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for microbiology and preparation of HPLC solvents
    For use with 47mm diameter membranes
  • Borosilicate glass porosity grade 3 sintered disc to support membrane
  • Complete assembly comprises of four components : Funnel 300mL capacity, Support base with sintered disc and vacuum connection with 40/38 socket, 1000ml conical flask suitable for use under vacuum with 40/38 cone, Metal retaining clip
  • Fully autoclavable
  • Each component is also available to order separately
Specifica
Connettori vacuum
Materiale Vetro borosilicato
Materiale (membrana) Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) Microbiology and preparation of HPLC solvents
Materiale dell'imbuto Borosilicate Glass
N. per confezione 1Pack
Tipo Filtration System
Volume (sistema metrico) 1000 mL
Diametro (sistema metrico) membrana 47 mm