Learn More
Pallone in vetro borosilicato
Codice prodotto. 12448906
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12448906 2000 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12448906 Fornitore Quickfit N. del fornitore FD2L/4RE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.77€
    76.23€ / pezzi 1
    Risparmia 14.54€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 18-01-2027
I palloni a fondo piatto in vetro borosilicato SciLabWare™ Quickfit Jointed Ware™ sono ideali per l'uso con evaporatori rotanti.
SciLabWare™ Quickfit Jointed Ware™ Borosilicate Glass Florentine Flask is ideal for use with rotary evaporators.
  • Ideale per l’uso con evaporatori rotanti
  • Ampia area di superficie per un’evaporazione rapida
  • Costruzione robusta con pareti pesanti per una resistenza maggiore
  • La forma permette la facile rimozione dei residui solidi
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Capacità 2000mL
Diametro (sistema metrico) esterno 158 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Evaporatore rotante
Altezza (sistema metrico) 245 mm
Materiale Vetro borosilicato Pyrex
Product Type Pallone a fondo piatto