Descrizione
- Manufactured from borosilicate glass.
- Ground or fire-polished upper rim.
- Short stem provides optimal filtration.
- Angled at 60°C.
Specifications
Specifications
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 100 mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 10 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Angolo | 60 ° |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 100 mm |