Learn More
BRAND™ Imbuto in vetro borosilicato
Codice prodotto. 10411253 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
35 mm
40 mm
50mm
55mm
60 mm
70mm
80mm
100 mm
120mm
150 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore Lunghezza (sistema metrico) gambo Dimensione della confezione
10411253 120mm 120 mm Pezzo
10611672 35 mm 35 mm Pezzo
10355041 150 mm 150 mm Pezzo
10263631 100 mm 100 mm Pezzo
10797661 40 mm 40 mm Pezzo
10579151 55mm 55 mm Pezzo
10145261 50mm 50 mm Pezzo
10329761 60 mm 60 mm Pezzo
10253631 80mm 80 mm Pezzo
10758241 70mm 70 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10411253 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 145545
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato. L'imbuto in vetro borosilicato BRAND™ include un bordo superiore lucidato a fuoco o smerigliato. Lo stelo corto garantisce una penetrazione ottimale. Con angolo a 60 °C.
  • Manufactured from borosilicate glass.
  • Ground or fire-polished upper rim.
  • Short stem provides optimal filtration.
  • Angled at 60°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 120mm
Diametro (sistema metrico) gambo 16 mm
Materiale Vetro borosilicato
Angolo 60 °
Lunghezza (sistema metrico) gambo 120 mm