Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Gas Distribution Tubes
Codice prodotto. 10519981
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0 μm
1 μm
2 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Dimensione della confezione
10519981 2 μm Pezzo
10509981 0 μm Pezzo
11933564 1 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10519981 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 07211225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.00€
    33.81€ / pezzi 1
    Risparmia 20.19€
    37% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Specifications
Materiale Borosilicate Glass
Tipo Gas Distribution Tube
Dimensione del poro 2 μm
Altezza (sistema metrico) 250 mm
Quantità 1 Each