Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilicate Glass Gas Distribution Tubes
Codice prodotto. 11933564
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0 μm
1 μm
2 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Dimensione della confezione
11933564 1 μm Pezzo
10509981 0 μm Pezzo
10519981 2 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11933564 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 07211125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.00€
    33.81€ / pezzi 1
    Risparmia 10.19€
    23% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Tipo Gas Distribution Tube
Dimensione del poro 1 μm
Altezza (sistema metrico) 250 mm
Quantità 1 Each