Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Bottiglia per lavaggio gas in vetro borosilicato con disco filtrante
Provides an inexpensive but effective method for the washing and drying of gases. Lenz Laborglasinstrumente™ Gas Washing Bottles Acc. to Drechsel with Filter Disc are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
83.16€ - 160.06€
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Tipo Flacone per lavaggio gas con setto filtrante
Include Disco filtrante
Giunto rastremato standard NS 29/32
Certificazione/Conformità DIN 12596
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Porosità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Porosità Prezzo Quantità e disponibilità  
11896194
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Lenz Laborglasinstrumente™
05510137
100 ml 1
160.06€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11846084
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Lenz Laborglasinstrumente™
05510170
1000 ml 1
120.84€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10211711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Lenz Laborglasinstrumente™
05510049
250 ml 0
99.38€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11866164
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Lenz Laborglasinstrumente™
05510158
500 ml 1
91.64€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11846104
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Lenz Laborglasinstrumente™
05510149
250 ml 1
83.16€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12596, complete with head
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Available in a range of capacities
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass
Disco filtrante
DIN 12596
Flacone per lavaggio gas con setto filtrante
NS 29/32
Confezione da 1