Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Bottiglia per lavaggio gas in vetro borosilicato con disco filtrante
Provides an inexpensive but effective method for the washing and drying of gases. Lenz Laborglasinstrumente™ Gas Washing Bottles Acc. to Drechsel with Filter Disc are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05510170
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11846084
  • 120.84€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12596, complete with head
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Available in a range of capacities
Specifica
Specifica
1000 ml
Flacone per lavaggio gas con disco filtrante
1
DIN 12596
Vetro borosilicato
Disco filtrante
NS 29/32
Confezione da 1