Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Bottiglia per lavaggio gas in vetro borosilicato senza testa
Codice prodotto. 10548681
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 ml
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10548681 100 mL Pezzo
10444491 250 ml Pezzo
10130391 500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10548681 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05515037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.55€
    20.36€ / pezzi 1
    Risparmia 6.19€
    23% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Provides an inexpensive but effective method for the washing and drying of gases. Lenz Laborglasinstrumente™ Gas Washing Bottles without Head are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • Acc. to DIN 12596, without head
  • With socket NS 29/32
  • Available in a range of capacities
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Borosilicate Glass
Tipo Gas Washing Bottle without Head
Include Socket
Giunto rastremato standard NS 29/32
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Certificazione/Conformità DIN 12463
Quantità 1 Pack