Learn More
Fisherbrand™ Omogeneizzatori per uso generico in vetro borosilicato
Codice prodotto. p-8009378 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 mL
15 ml
30 mL
55 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15351321 15 ml Pezzo
15371321 55 mL Pezzo
15321321 5 ml Pezzo
15331321 10 mL Pezzo
15361321 30 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15351321
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use during the initial stages of sample preparation to break down and disrupt a range of materials such as animal or plant tissues, foodstuffs and soil. Fisherbrand™ General Purpose Borosilicate Homogenizer Mortars are tissue grinders manufactured from durable borosilicate glass.
  • Autoclavable
  • Available in a range of capacities
  • For use with Fisherbrand Borosilicate Homogenizer Pestles
Specifica
Tolleranza (sistema metrico) 0.152 - 0.254 mm
Autoclavabile
Capacità (sistema metrico) 15 ml
Materiale Vetro borosilicato
Product Type Omogeneizzatori
Lunghezza (sistema metrico) 80 mm
Lunghezza pestello (sistema metrico) 220 mm
Materiale pestello Vetro